Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo
Codice prodotto. 11867890
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11867890 500 ml pezzi 12
10261441 1000 ml Pezzo
10504522 1000 ml pezzi 6
10455391 2000 ml Pezzo
10681412 2000 ml pezzi 6
10036892 3000 ml pezzi 6
10528071 5000 ml Pezzo
10332422 5000 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11867890 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 441941
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo VITLAB™ dispongono di un'impugnatura ergonomica e di una scala in rilievo di facile lettura. Il beccuccio è progettato per un funzionamento corretto e accurato per cui eventuali gocciolamenti indesiderati sono praticamente eliminati.
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 91 mm
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 133 mm
Quantità Confezione da 12
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Scale Scala in rilievo