Learn More
Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks
Codice prodotto. 17591906 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fisher 12 L Dig.Heated Circ. Bath
Fisher 18 L Dig.Heated Circ. Bath
Fisher 26 L Dig.Heated Circ. Bath
Fisher 38 L Dig.Heated Circ. Bath
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17591906 Fisher 26 L Dig.Heated Circ. Bath Pezzo
17571906 Fisher 12 L Dig.Heated Circ. Bath Pezzo
17581906 Fisher 18 L Dig.Heated Circ. Bath Pezzo
17501916 Fisher 38 L Dig.Heated Circ. Bath Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17591906
Spedizione stimata: 18-12-2026
Raised shelves for use with stainless steel tanks.
  • For use with digital heated circulating baths
  • Reversible
  • Allows for two shelf depths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisher 26 L Dig.Heated Circ. Bath
Tipo Raised Shelf