Description
- Model: G90.145.060
- Fire resistant (90 mins)
- Type Tested in accordance with EN 14470-2
- DIN EN 16121/16122 conformity
- GS certified
- CE compliant
Specifications
Specifications
| Profondità (sistema metrico) esterno | 615 mm |
| Door Style | Locking |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 1450 mm |
| Capacità portata carico | 2 x 10 L |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 600 mm |
| Colore | Gray |
| Materiale | Sheet Steel |
| Product Type | Gas Cylinder Cabinet |