Learn More
Ralimetinib dimesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495578
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495578 10 mg 10mg
16478277 5 mg 5mg
16466126 100 mg 100mg
16461747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16495578 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13241
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Ralimetinib dimesylate (LY2228820 dimesylate) is a selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAPK α/β with IC50s of 5.3 and 3.2 nM, respectively. Ralimetinib (LY2228820) selectively inhibits phosphorylation of MK2 (Thr334), with no effect on phosphorylation of p38a MAPK, JNK, ERK1/2, c-Jun, ATF2, or c-Myc.
Ralimetinib dimesylate (LY2228820 dimesylate) is a selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAPK α/β with IC50s of 5.3 and 3.2 nM, respectively. Ralimetinib (LY2228820) selectively inhibits phosphorylation of MK2 (Thr334), with no effect on phosphorylation of p38a MAPK, JNK, ERK1/2, c-Jun, ATF2, or c-Myc.
Specifica
Materiale o nome chimico Ralimetinib dimesylate
CAS 862507-23-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H37FN6O6S2
Quantità 10 mg
Sinonimo LY2228820 dimesylate
Informazioni di solubilità DMSO : 61 mg/mL (99.55 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C2=C(NC(C(C)(C)C)=N2)C3=NC4=C(C=C3)N=C(N)N4CC(C)(C)C.OS(C)(=O)=O.OS(C)(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 612.74
Peso formulazione 612.74
Percent Purity 96.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only