Learn More
Raloxifene hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16421987
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16421987 50 mg 50mg
16416306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16421987 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13738A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Raloxifene hydrochloride (Keoxifene hydrochloride) is a second generation selective and orally active estrogen receptor modulator. Raloxifene hydrochloride produces estrogen-agonistic effects on bone and lipid metabolism and estrogen-antagonistic effects on uterine endometrium and breast tissue.
Raloxifene hydrochloride (Keoxifene hydrochloride) is a second generation selective and orally active estrogen receptor modulator. Raloxifene hydrochloride produces estrogen-agonistic effects on bone and lipid metabolism and estrogen-antagonistic effects on uterine endometrium and breast tissue.
Specifica
Materiale o nome chimico Raloxifene hydrochloride
CAS 82640-04-8
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H28ClNO4S
Quantità 50 mg
Sinonimo Keoxifene hydrochloride LY156758LY139481 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (65.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=C(O)C=C2)SC3=CC(O)=CC=C31)C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4.Cl
Molecular Weight (g/mol) 510.04
Peso formulazione 510.04
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only