Learn More
Raloxifene Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 18082030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18082030 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18082030 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0738.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Raloxifene Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Raloxifene hydrochloride
CAS 82640-04-8
Nomi componenti o analita Raloxifene hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C28 H27 N O4 S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Raloxifene Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
SMILES Cl.Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
IUPAC Name [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 510.04
Quantità 100 mg
Peso formulazione 509.1428 g/mol