Learn More
Raloxifene Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Raloxifene hydrochloride |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H |
| Peso formulazione | 509.1428 |