Learn More
Raltegravir potassium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483858
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483858 10 mg 10mg
16456587 5 mg 5mg
16410237 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16483858 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10353A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Raltegravir (MK 0518) potassium is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Raltegravir (MK 0518) potassium is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Specifica
Materiale o nome chimico Raltegravir potassium
Forma fisica Solid
CAS 871038-72-1
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20FKN6O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo MK 0518 potassium
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (51.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (43.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(N=C(C(NC(C1=NN=C(C)O1)=O)(C)C)N2C)=C(O[K])C2=O)NCC3=CC=C(F)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 482.51
Peso formulazione 482.51
Percent Purity 97.25%
Grado Research
Research purposes only