Learn More
Raltegravir potassium salt
Codice prodotto. 15741799 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15741799 250 mg 250mg
15731799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15741799 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462162500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 871038-72-1 | C20H20FKN6O5 | 482.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871038-72-1
Formula molecolare C20H20FKN6O5
Molecular Weight (g/mol) 482.51
InChI Key IFUKBHBISRAZTF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo raltegravir potassium, raltegravir potassium salt, raltegravirpotassiumsalt, raltegravir mk-0518, potassium 4-4-fluorobenzyl carbamoyl-1-methyl-2-2-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido propan-2-yl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate, isentress tn, raltegravir potassium usan:jan, pubchem22484, n-1-4-4-fluorophenyl methylcarbamoyl-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-pyrimidin-2-yl-1-methyl-ethyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide
PubChem CID 23668479
IUPAC Name potassium;4-[(4-fluorophenyl)methylcarbamoyl]-1-methyl-2-[2-[(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl)amino]propan-2-yl]-6-oxopyrimidin-5-olate
SMILES CC1=NN=C(O1)C(=O)NC(C)(C)C2=NC(=C(C(=O)N2C)[O-])C(=O)NCC3=CC=C(C=C3)F.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Raltegravir potassium salt
Punto di fusione 155.0°C to 157.0°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 482.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Raltegravir potassium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Raltegravir potassium salt