Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Replacement Process BallProbe
Codice prodotto. 17739417 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Replacement Process BallProbe
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
17739417 Replacement Process BallProbe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17739417 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8100284101
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Replacement BallProbe for use with the MarqMetrix All-In-One process raman analyzer.
  • Suitable for continuous exposure to dilute and concentrated acids (hot & cold), bases and most organic solvents including ethanol, THF, ethyl acetate, acetone, DCM, toluene, pentane and acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
Tipo Replacement Process BallProbe