Learn More
Ramipril, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498206
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498206 100 mg -
16432086 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498206 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0279100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Ramipril
CAS 87333-19-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H32N2O5
Quantità 100 mg
Sinonimo HOE-498
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1C[C@@](CCC2)([H])[C@@]2([H])N1C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)C)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 416.51
Peso formulazione 416.51
Percent Purity 98.16%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only