Learn More
Ramipril, TRC
Codice prodotto. 30419905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419905 100 mg 100mg
30413811 1 g 1g
30411708 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30419905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR111000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >95% (HPLC)
CAS 87333-19-5
Peso molecolare 416.51
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room Temperature
Sinonimo Ramipril∣(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid∣(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid∣ [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,6aβ]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid∣Altace∣Cardace∣Delix∣HOE 498∣Hopace∣Pramace∣Quark∣Ramace∣Ramipres∣Ramipril∣Triatec∣Tritace∣Unipril∣Vesdil