Learn More
Ramiprilat, TRC
Codice prodotto. 18073510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073510 5 mg 5mg
18040420 2.5 mg 2.50mg
18070610 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18073510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR1110105MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87269-97-4
Formula molecolare C21 H28 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 388.46
Sinonimo Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, 1-[2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,6aβ]]-, HOE 498 diacid, Ramipril diacid, Ramiprilat, Ramiprilate, Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,6aS)-
IUPAC Name (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
SMILES C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ramiprilat
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28N2O5/c1-13(22-16(20(25)26)11-10-14-6-3-2-4-7-14)19(24)23-17-9-5-8-15(17)12-18(23)21(27)28/h2-4,6-7,13,15-18,22H,5,8-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1
Peso formulazione 388.1998
Percent Purity >95%