Learn More
Ramosetron Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484407
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16484407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16484407 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0595
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Ramosetron Hydrochloride(YM060 Hydrochloride) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist for the treatment of nausea and vomiting.
Ramosetron Hydrochloride(YM060 Hydrochloride) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist for the treatment of nausea and vomiting.
Specifica
Materiale o nome chimico Ramosetron Hydrochloride
CAS 132907-72-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18ClN3O
Quantità 50 mg
Sinonimo YM060
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (316.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 32 mg/mL (101.33 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)[C@@H](C3)CCC4=C3NC=N4.Cl
Molecular Weight (g/mol) 315.8
Peso formulazione 315.8
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only