Learn More
Gestigkeit Harry™ Ramp Controller
Codice prodotto. 10559392
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza cavo (sistema metrico):
1.8 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza cavo (sistema metrico) Dimensione della confezione
10559392 1.8 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10559392 Fornitore Gestigkeit Harry™ N. del fornitore PR53T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3783.59€
    2823.78€ / pezzi 1
    Risparmia 959.81€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Lunghezza cavo (sistema metrico) 1.8 m
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Da utilizzare con (applicazione) Complex Time/Temperature control for the high-temperature hotplate