missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Ramucirumab

Codice prodotto. 16453079
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16453079 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16453079 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP9920

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ramucirumab is a human VEGFR-2 antagonist for the treatment of solid tumors. Ramucirumab is a recombinant human immunoglobulin G1 monoclonal antibody that binds to the extracellular binding domain of VEGFR-2 and prevents the binding of VEGFR ligands: VEGF-A, VEGF-C, and VEGF-D. Ramucirumab is also an angiogenesis inhibitor.

Specifica

Antigene VEGFR
Quantità 1 mg
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Product Type Inhibitory Antibodies
Shipping Condition Room temperature
CAS 947687-13-0
Purity or Quality Grade 99.4%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.