missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Ramucirumab
Specifica
Specifica
| Antigene | VEGFR |
| Quantità | 5 mg |
| Content And Storage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Product Type | Inhibitory Antibodies |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 947687-13-0 |
| Purity or Quality Grade | 99.4% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?