Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Codice prodotto. 18794494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18794494 5 x 1 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18794494 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DY998
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.91€
    400.05€ / pezzi 5
    Risparmia 46.86€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
For use in ELISAs, dilute to the working concentration specified on the vial label using 1% BSA/PBS or Reagent Diluent Concentrate 2 (Catalog # DY995) diluted 1:10 in deionized water.
Stable for up to 6 months after opening when stored at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 1 mL
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Product Line R&D Systems
Da utilizzare con (applicazione) ELISA