Learn More
Brannan™ Range Finder Hydrometer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12841428
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.70 to 1.00 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica unitSize
12841428 0.70 to 1.00 g/mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12841428 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 10/530/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Brannan Range Finder Hydrometer, Specific Gravity Range: 0.70 to 1.00g/mL, Accuracy: +/-0.01g/mL, Ballast Type: Steel shot, Certifications/Compliance: ISO 650, 916, Quantity: 1Pack
Specifica
Quantità 1Pack
Tipo Range Finder Hydrometer
Accuracy ±0.01g/mL
Certificazione/Conformità ISO 650, 916
Intervallo Baumé 0.70 to 1
Da utilizzare con (applicazione) Specific Gravity Measurement
Intervallo di gravità specifica 0.70 to 1.00 g/mL