Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Ranger 3000
Codice prodotto. 13485109 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1,5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
30 kg
Modello:
R31P15
R31P1502
R31P3
R31P30
R31P6
RC31P30
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Dimensione della confezione
13485109 1,5 kg R31P1502 Pezzo
13415119 15 kg R31P15 Pezzo
13455119 1,5 kg R31P3 Pezzo
13425119 1,5 kg R31P3 pezzi 3
13405119 6 kg R31P6 Pezzo
13485119 30 kg RC31P30 Pezzo
13495109 30 kg R31P30 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13485109 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30031702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    331.20€ / pezzi 1
    Risparmia 109.80€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
La bilancia multiuso Ranger 3000 ha tutte le funzionalità per produrre risultati rapidi in un'ampia gamma di applicazioni. Con sette modalità applicative, Ranger 3000 è ideale per soddisfare numerose esigenze di pesatura industriale. Portatile e dotata di una batteria ricaricabile, tale bilancia è utilissima in ogni zona dello stabilimento ed è dotata di funzioni e caratteristiche che fanno di Ranger 3000 una bilancia unica nel suo genere.
  • Il modello Ranger 3000 è dotato del display più grande della sua classe ed è provvisto di LED per pesata di controllo e display LCD retroilluminati che lo rendono funzionale in quasi tutte le condizioni di lavoro.
  • La scala più intuitiva disponibile sul mercato, facilmente configurabile, per non sprecare tempo prezioso e lavorare nel modo più efficiente possibile.
  • Il modello Ranger 3000 assicura risultati accurati in un secondo, eliminando praticamente i tempi d’attesa e lasciando all'utente la possibilità di lavorare secondo il proprio ritmo, e non quello del sistema di pesatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Interfacce RS232, RS232 secondaria opzionale, USB ed Ethernet
Autonomia della batteria 210 ore di utilizzo continuo con tempo di ricarica di 12 ore
Tipo di batteria Piombo-acido, ricaricabile
Calibrazione Esterna
Certificazione/Conformità FCC, Parte 15, Classe A; EN61326-1:2006 (Classe B)
Struttura Involucro in ABS, piattaforma in acciaio inox
Capacità 1,5 kg
Tipo di display Display LCD, altezza 40 mm, con retroilluminazione bianca
Leggibilità 0,05 g
Tipo di tastierino Meccanico
Modello R31P1502
Tempo di stabilizzazione 1 secondo
Temperatura (sistema metrico) operativa Da –10 a 40 °C
Tipo Bilancia compatta da banco Ranger 3000
Modalità di pesatura kg, g, libbre, once, libbre:once
Dimensioni (L x P) 225 x 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 327 x 311 x 117 mm
Lunghezza (sistema metrico) 327 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema metrico) 311 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 300 mm
Altezza (sistema metrico) 117 mm
Peso (sistema metrico) 4,2 kg
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V c.a./Da 50 a 60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Frequenza Da 50 a 60 Hz