Descrizione
- Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
- La bilancia più intuitiva presente sul mercato dispone di software Smart Text™ per un funzionamento e una configurazione facile per garantire l'efficienza sul posto di lavoro.
- Il display più grande della categoria, gli indicatori LED per il controllo peso e il display LCD retroilluminato, rendono la bilancia Ranger 4000 funzionale pressappoco in ogni ambiente di lavoro.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 100 Hours with Rechargeable Battery |
| Tipo di collegamento | Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio) |
| Struttura | Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile |
| Capacità | 15.00 kg |
| Tipo di display | LED, 3 Color Checkweighing LEDs |
| Leggibilità | 5.000000 g |
| Linearità | 1.000000 g |
| Modello | R41ME15-M |
| Ripetibilità | 1.000000 g |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?