Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Codice prodotto. 15593883 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modello:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Dimensione della confezione
15593883 30.00 kg R41ME30 Pezzo
15533893 3.00 kg R41ME3 Pezzo
15543893 3.00 kg R41ME3-M Pezzo
15553893 6.00 kg R41ME6-M Pezzo
15563893 15.00 kg R41ME15-M Pezzo
15573883 6.00 kg R41ME6 Pezzo
15573893 30.00 kg R41ME30-M Pezzo
15583883 15.00 kg R41ME15 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15593883 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30231101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    441.60€ / pezzi 1
    Risparmia 158.40€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
La bilancia multiuso Ranger 4000 è lo strumento ideale per applicazioni di pesatura industriale in cui il valore è importante, ma non è possibile rinunciare a qualità, durata e funzionalità.
  • Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
  • La bilancia più intuitiva presente sul mercato dispone di software Smart Text™ per un funzionamento e una configurazione facile per garantire l'efficienza sul posto di lavoro.
  • Il display più grande della categoria, gli indicatori LED per il controllo peso e il display LCD retroilluminato, rendono la bilancia Ranger 4000 funzionale pressappoco in ogni ambiente di lavoro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 100 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio)
Struttura Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile
Capacità 30.00 kg
Tipo di display LED, 3 Color Checkweighing LEDs
Leggibilità 1.000000 g
Linearità 2.000000 g
Modello R41ME30
Ripetibilità 2.000000 g
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia
Dimensioni (L x P x A) 327 x 315 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 7.000 kg