Learn More
Ohaus™ Ranger™ 7000 Bench Scale
Codice prodotto. 15558321 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
35 kg
Codice prodotto. 15558321
Marca: Ohaus™ 30088835
Features high resolution, large display, many application modes and connectivity options, large memory.
  • Advanced features for next-level industrial weighing
  • Fast performance and legal for trade certifications assure accurate results
  • Sturdy industrial and modular design support flexible and heavy-duty use
  • Cutting edge SmarText™ software
  • Standard connectivity with flexible options
  • Print templates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 9 Hours with Rechargeable Battery
Calibrazione AutoCal™ - Automatic
Tipo di collegamento USB (Included), RS232 (Included), 2nd RS232 (Available as an Accessory), Ethernet (Available as an Accessory)
Struttura Modular design, die-cast housing, removable stainless steel platform, integral weigh below hook, menu lock switch, level indicator
Capacità 35 kg
Tipo di display TFT Graphic LCD, Full-color WQVGA Graphic Display with user-controlled brightness
Leggibilità 0.100000 g
Include USB, RS232, in-use cover, AC power adapter (rechargeable battery not included)
Linearità 0.200000 g
Materiale Stainless Steel Platform
Modello R71MHD35-EU
Dimensioni (L x P) 467.00 x 377.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 467.00 x 377.00 x 128.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 467.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 311 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 377.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 377 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Altezza (sistema metrico) 128.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 18.40 in.
Profondità (sistema metrico) 467.00 mm
Requisiti elettrici 100/240 VAC 50/60 Hz Universal Power Supply, rechargeable lithium battery (Optional)