Learn More
Ohaus™ Ranger™ Count 3000 Multipurpose Compact Counting Scale
Codice prodotto. 13445119 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.5 kg
3.0 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
13445119 3.0 kg Pezzo
15853595 1.5 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13445119 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30031783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    336.57€ / pezzi 1
    Risparmia 124.43€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Compact, multipurpose counting scale with weighing, parts counting, check counting, and accumulation functions.
  • Precise counting and weighing performance with 30 item library
  • The most user-friendly counting scale on the market
  • Rapid stabilization provides unmatched throughput
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 210 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento Ethernet (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)RS232 (Included)2nd RS232 (Available as an Accessory)
Struttura ABS housing, stainless steel platform, numeric keypad, menu lock switch, up front level indicator, transportation handle
Capacità 3.0 kg
Tipo di display 3-window Backlight LCD + 3 LED
Leggibilità 0.100000 g
Include RS232, AC power, rechargeable battery
Linearità 0.200000 g
Materiale Stainless Steel Platform
Modello RC31P3
Ripetibilità 0.200000 g
Dimensioni (L x P) 311.00 x 327.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 311.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 327.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 300 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.60 in.
Altezza (sistema metrico) 117.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.20 in.
Profondità (sistema metrico) 311.00 mm
Requisiti elettrici 100/240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply, internal rechargeable lead acid battery