Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Artikelnummer. 15503893 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacità:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modello:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Packungsgröße:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacità Modello Packungsgröße
15503893 3.00 kg RC41M3 Pezzo
15503903 15.00 kg RC41M15-M Pezzo
15513893 15.00 kg RC41M15 Pezzo
15513903 30.00 kg RC41M30-M Pezzo
15583893 3.00 kg RC41M3-M Pezzo
15593893 6.00 kg RC41M6-M Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15503893 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30231102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    440.84€ / pezzi 1
    Risparmia 169.16€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La bilancia Ranger Count 4000 è lo strumento ideale per attività di conteggio industriale difficili, che richiedono ottima robustezza ed elevata accuratezza, per di pesatura, conteggio e misura industriali.
  • Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
  • L'accuratezza delle prestazioni di pesata e conteggio sono garantite dalla risoluzione interna di conteggio, pari a 1:1.500.000 e dal software per l'ottimizzazione automatica, che riduce gli errori.
  • Facile da usare con il software SmarText™, un display centrale per il conteggio e i tasti dedicati Campione e Tara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autonomia della batteria 210 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio)
Struttura Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile
Capacità 3.00 kg
Tipo di display LCD a 3 finestre, retroilluminato + 3 LED
Leggibilità 0.100000 g
Linearità 0.200000 g
Modello RC41M3
Ripetibilità 0.200000 g
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo, Libbra, Oncia, Libbra:Oncia
Dimensioni (L x P x A) 327 x 315 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 15.500 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.