Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Codice prodotto. 15513893 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modello:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Dimensione della confezione
15513893 15.00 kg RC41M15 Pezzo
15503893 3.00 kg RC41M3 Pezzo
15503903 15.00 kg RC41M15-M Pezzo
15513903 30.00 kg RC41M30-M Pezzo
15583893 3.00 kg RC41M3-M Pezzo
15593893 6.00 kg RC41M6-M Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15513893 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30231104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.00€
    440.84€ / pezzi 1
    Risparmia 152.16€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
La bilancia Ranger Count 4000 è lo strumento ideale per attività di conteggio industriale difficili, che richiedono ottima robustezza ed elevata accuratezza, per di pesatura, conteggio e misura industriali.
  • Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
  • L'accuratezza delle prestazioni di pesata e conteggio sono garantite dalla risoluzione interna di conteggio, pari a 1:1.500.000 e dal software per l'ottimizzazione automatica, che riduce gli errori.
  • Facile da usare con il software SmarText™, un display centrale per il conteggio e i tasti dedicati Campione e Tara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 210 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio)
Struttura Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile
Capacità 15.00 kg
Tipo di display LCD a 3 finestre, retroilluminato + 3 LED
Leggibilità 0.500000 g
Linearità 1.000000 g
Modello RC41M15
Ripetibilità 1.000000 g
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo, Libbra, Oncia, Libbra:Oncia
Dimensioni (L x P x A) 327 x 315 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 15.500 kg