Learn More
Ohaus™ Ranger™ Count 4000 Counting Scale
Codice prodotto. 15523883 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15523883 6 kg Pezzo
15523893 30 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15523883 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30231103
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for tough, industrial counting jobs that require durability and accuracy at a great value.
  • Equipped with weighing, parts counting, check counting, and accumulation functions, and can produce results for a variety of industrial weighing, counting, and measurement needs
  • Full metal housing offers strength and protection and maximizes product life
  • Precise counting and weighing performance produce accurate results
  • User-friendly software
  • Easy to operate
  • Several connectivity options provide connection to multiple peripheral devices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 210 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento 2nd RS232 (Available as an Accessory)Ethernet (Available as an Accessory)RS232 (Included)USB (Available as an Accessory)
Struttura Rugged Cast Aluminum Housing, Stainless Steel Platform
Capacità 6 kg
Tipo di display 3-window Backlight LCD + 3 LED
Leggibilità 0.200000 g
Include RS232, AC Power, Rechargeable Battery
Linearità 0.400000 g
Materiale Rugged Cast Aluminum Housing, Stainless Steel Platform
Modello RC41M6
Ripetibilità 0.400000 g
Dimensioni (L x P) 327.00 x 315.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 327.00 x 315.00 x 122.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.90 in.
Lunghezza (sistema metrico) 327.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 315.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 300 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Altezza (sistema metrico) 122.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.90 in.
Profondità (sistema metrico) 327.00 mm
Requisiti elettrici 100/240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply, internal rechargeable lead acid battery