Learn More
Ranitidine hydrochloride, 99%
Catalog No. 11495906
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
11495906 5 g 5g
11405916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11495906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22260.06
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 66357-59-3 | C13H23ClN4O3S | 350.862 g/mol
An H-2 histamine receptor antagonistRanitidine hydrochloride is mainly used as an H2-receptor antagonist and helps in the treatment of gastrointestinal lesions because of excessive gastric acid secretion. It also serves as an antiulcer drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
An H-2 histamine receptor antagonistRanitidine hydrochloride is mainly used as an H2-receptor antagonist and helps in the treatment of gastrointestinal lesions because of excessive gastric acid secretion. It also serves as an antiulcer drug.
Solubility
Soluble in water, 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, acetic acid, methanol, ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66357-59-3
Molecular Formula C13H23ClN4O3S
Molecular Weight (g/mol) 350.862
MDL Number MFCD00069339
InChI Key GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Synonym ranitidine hydrochloride, noctone, n-2-5-dimethylamino methyl-2-furanyl methyl thio ethyl-n'-methyl-2-nitro-1,1-ethanediamine hydrochloride, c13h22n4o3s.hcl, opera_id_624, melfax hydrochloride, zantac hydrochloride, zintac hydrochloride, azantac hydrochloride, raniben hydrochloride
PubChem CID 6603542
IUPAC Name (Z)-1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine;hydrochloride
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCC1=CC=C(O1)CN(C)C.Cl
Spezifikation
Melting Point ∽134°C (decomposition)
Assay Percent Range 99%
Quantity 5 g
Merck Index 14,8110
Solubility Information Soluble in water,2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin,acetic acid,methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform.
Formula Weight 350.86
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Ranitidine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.