Learn More
Ranitidine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452086 500 mg 500mg
16418216 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0281A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Ranitidine hydrochloride is a potent, selective and orally active histamine H2-receptor antagonist with an IC50 of 3.3 μM that inhibits gastric secretion. Ranitidine hydrochloride is a weak inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9.
Ranitidine hydrochloride is a potent, selective and orally active histamine H2-receptor antagonist with an IC50 of 3.3 μM that inhibits gastric secretion. Ranitidine hydrochloride is a weak inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9.
Specifications
Materiale o nome chimico Ranitidine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 66357-59-3
Colore Off-White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H23ClN4O3S
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (142.51 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (142.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN/C(NCCSCC1=CC=C(CN(C)C)O1)=C\[N+]([O-])=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 350.86
Peso formulazione 350.86
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only