Learn More
Ranitidine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ranitidine Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H |
| Peso formulazione | 350.1179 |
| Percent Purity | >95% |