missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Ranolazine dihydrochloride
Descrizione
Antianginal agent with antiarrhythmic properties that acts as a partial fatty acid oxidation inhibitor. Activates pyruvate dehydrogenase in ischemic myocytes to promote glucose oxidation, switching substrate utilization from fatty acids to glucose. Also shown to inhibit late INa and IKr currents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ranolazine dihydrochloride |
| CAS | 95635-56-6 |
| Quantità | 50 mg |
| Formula molecolare | C24H35Cl2N3O4 |
| Peso formulazione | 500.46 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 500.46 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?