missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ranolazine, Mikromol™
Descrizione
Ranolazine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ranolazine |
| CAS | 95635-55-5 |
| Nomi componenti o analita | Ranolazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C24 H33 N3 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide, CVT 303, RS 43285-003, Ranexa, Ranolazine, Renexa, 1-Piperazineacetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-, (+/-)-, (+/-)-Ranolazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| SMILES | COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2 |
| IUPAC Name | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?