Learn More
Ranolazine, TRC
Codice prodotto. 30138686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30138686 500 mg 500mg
30134767 100 mg 100mg
30007437 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138686 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR122500500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95635-55-5
Formula molecolare C24 H33 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 427.54
Sinonimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide, 1-Piperazineacetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-, (±)-, (±)-Ranolazine, CVT 303, RS 43285-003, Ranexa, Ranolazine, Renexa
IUPAC Name N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide
SMILES COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2
Specifica
Materiale o nome chimico Ranolazine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29)
Peso formulazione 427.2471