Learn More
Abcam Rap1 Activation Assay Kit, Human, Mouse, Rat, 20 Test
Codice prodotto. 32109432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Tests
Dimensione della confezione:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109432 20 Tests 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109432 Fornitore Abcam N. del fornitore ab21201120Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Measure RAP1B in cell and tissue extracts.
  • Application: Measure RAP1B
  • Sample types: Tissue, Suspension cells, Adherent cells
  • Species reactivity: Mouse, Rat, Human
  • Citations: 5
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Product Type Western Blot Kit
Detection Location In-Solution Detection
Formato Kit
N. di reazioni 20 Tests
Reattività Human, Mouse, Rat
Target Molecule RAP1B (Human, Mouse, Rat)
Metodo di rilevamento Colorimetric
Cross-reattività Human, Mouse, Rat
Tipo di campione Tissue, Suspension Cells, Adherent Cells
Quantità 20 Tests
Da utilizzare con (applicazione) RAP1B measurement