Learn More
Rapamycin, 99.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11471431 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471431 1 mg 1mg
11461431 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11471431 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215934691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    312.90€ / 1mg
    Risparmia 16.10€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Identificatori chimici
CAS 53123-88-9
Formula molecolare C51H79NO13
Molecular Weight (g/mol) 914.187
InChI Key QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Sinonimo A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Rapamycin
Tipo Rapamycin
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 1 mg
Intervallo percentuale saggio 0.99
Peso formulazione 914.2
Percent Purity ≥98%
Grado Not Available