Learn More
Rapidosept, TRC
Codice prodotto. 30416037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416037 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR1245001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Formula molecolare C7 H6 Cl2 O
Quantità 1 g
Sinonimo (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept
InChI Formula InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 177.03
Peso formulazione 175.9796