Learn More
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17927739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17927739 100 mL 100mL
17958959 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17927739 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSM60A100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium
CAS 7439-94-3, 7440-39-3, 7440-45-1, 7440-10-0, 7440-27-9, 7429-91-6
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lutetium 99.92 μg/mL/Barium 99.95 μg/mL/Cerium 99.97 μg/mL/Praseodymium 99.97 μg/mL/Terbium 99.97 μg/mL/Dysprosium 100 μg/mL/Europium 100 μg/mL/Gadolinium 100 μg/mL/Holmium 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Rubidium 100 μg/mL/Samarium 100 μg/mL/Scandium 100 μg/mL/Thorium 100 μg/mL/Thulium 100 μg/mL/Uranium 100 μg/mL/Yttrium 100 μg/mL/Erbium 100.1 μg/mL/Lanthanum 100.1 μg/mL/Strontium 100.1 μg/mL/Ytterbium 100.1 μg/mL