Learn More
Rasagiline Mesilate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Rasagiline Mesilate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rasagiline Mesylate |
| CAS | 161735-79-1 |
| Nomi componenti o analita | Rasagiline Mesylate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H13 N . C H4 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Methanesulfonate (1:1), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (1R)-, methanesulfonate (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (R)-, methanesulfonate, Rasagiline mesylate, Rasagiline methanesulfonate, TV 1012, TVP 1012 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12 |
| IUPAC Name | methanesulfonic acid;(1R)-N-prop-2-ynyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| Vedi altri risultati |