Learn More
Rasagiline mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452247
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16452247
Marca: Medchem Express HY14605
MedChemExpress Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Rasagiline mesylate
CAS 161735-79-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H17NO3S
Quantità 50 mg
Sinonimo (R)-AGN1135 mesylateTVP1012 mesylate
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (93.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.C#CCN[C@H]1C2=CC=CC=C2CC1
Molecular Weight (g/mol) 267.34
Peso formulazione 267.34
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.