Learn More
Novus Biologicals™ RASGEF1B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18528311 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18528311 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18528311 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00153020T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Signal Transduction
Bersaglio RASGEF1B
Sinonimo RasGEF domain family, member 1 B, ras-GEF domain-containing family member 1 B
Simbolo del gene RASGEF1B