Learn More
Raspberry ketone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479156
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479156 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479156 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1426
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff; also shows PPAR-α agonistic activity.
Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff
Specifica
Materiale o nome chimico Raspberry ketone
CAS 5471-51-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Frambione 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only