Learn More
RASSF2 Antibody (S06-2H4), R&D Systems™
Codice prodotto. 18666663 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18666663 100 μg 100µL
18698703 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18666663 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP319757100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
RASSF2 Monoclonal antibody specifically detects RASSF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RASSF2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone S06-2H4
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias gene KIAA0168DKFZp781O1747, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 2, ras association domain-containing protein 2, RASFADIN
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide of human RASSF2 (Uniprot # P50749)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9770
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus