Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgE (Heavy chain) Secondary Antibody, FITC
Descripción
This antibody does not react with rat. For FACS analysis, use 50 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Rat anti Mouse IgE Heavy Chain antibody, clone LO-ME-3 recognizes the murine epsilon immunoglobulin heavy chain, and does not cross react with other murine immunoglobulin classes or subclasses.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigene | Mouse IgE (Heavy chain) |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | LO-ME-3 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide |
| Specie ospite | Rat |
| Immunogeno | Purified IgE from BALB/c mice. |
| Metodo di purificazione | Affinity chromatography |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.