Learn More
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:10000 - 1:50000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500 |
| Specie ospite | Rat |
| Immunogeno | Rabbit IgG whole molecule |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 mg |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only