Learn More
Novus Biologicals™ Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Codice prodotto. 18797053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18797053 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18797053 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82060713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.00€
    639.45€ / 0.1mg
    Risparmia 36.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
The Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Nervous
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Purezza Protein
Test di specificità Membrane Protein - Rat Normal Tissue: Brain
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Rat
Specie ospite Rat
Concentrazione 2 mg/mL
Product Type Rat Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only