Learn More
Abcam Rat heart tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Codice prodotto. 32143926 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32143926 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32143926 Fornitore Abcam N. del fornitore ab11034150ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rat heart cell/tissue lysate.
  • Species: Rat
  • Tissue: heart
  • Form: Liquid
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE, Western Blot