Learn More
Rat IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Descrizione
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Immunohistochemistry |
| Formulazione | Supplied as a solution in PBS with preservative. |
| Alias gene | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Rat IgG |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Vedi altri risultati |