Learn More
R&D Systems™ Rat IL-11 (NP_598203.4) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18791027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18791027 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18791027 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    325.50€ / 10µg
    Risparmia 19.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Specifica
Gene IL-11
Numero di accesso NP_598203.4
ID gene (immissione) 3589
Alias gene Adipogenesis inhibitory factor, AGIFoprelvekin, IL-11 Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 10 μg