Learn More
Proteintech™ Rat MCP-1/CCL2 ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Rat
Dimensione della confezione:
96 tests
Descrizione
- The assay recognizes rat MCP-1/CCL2. An antibody specific for rat MCP-1/CCL2 has been pre-coated onto the microwells.
- The rat MCP-1/CCL2 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for rat MCP-1/CCL2 is added to detect the captured rat MCP-1/CCL2 protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Monocyte chemotactic protein 1 (MCP1; also known as CCL2), is a chemokine that can be expressed in monocytes, macrophages, and endothelial cells, and belongs to the CC subfamily of chemokines. Chemokines are a superfamily of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes.
- Research has shown that the expression of MCP1 increases in the serum of patients with acute myocarditis. MCP1 is up-regulated in many types of CNS injury, including ischemia, hemorrhage, trauma, infection, hypoxia, and peripheral nerve axotomy.
- MCP1 has also been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, such as psoriasis, rheumatoid arthritis, and atherosclerosis.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NM_031530 |
| Intervallo saggio | 15.6 to 1000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 0.2 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Rat |
| ID gene (immissione) | 24770 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Human ADAM12 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine