Learn More
Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 488), Abcam
Codice prodotto. 32116985 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116985 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116985 Fornitore Abcam N. del fornitore ab172324250ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
Suitable for Flow Cyt, IHC-Fr. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging. Cited in 2 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene Mouse IgG2a
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone SB84a
Coniugato Alexa Fluor 488
Formulazione Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse IgG2a
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 250 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Shipping Condition Blue Ice
Target Molecule Mouse IgG2a